Få mere at vide
N,N′-Dibutylthiourea, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 109-46-6 |
| Smeltepunkt | 62°C to 65°C |
| Molekylær formel | (CH3CH2CH2CH2NH)2CS |
| MDL nummer | MFCD00004926 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | N,N′-Dibutylthiourea, N,N′-Dibutylthiourea |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.33 |
| Grad | Research |