Få mere at vide
N,N-dibutylformamid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N, N-Dibutylformamide |
| Navn note | 99+% |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 0.8600g/mL |
| Kogepunkt | 120,0 °C (15,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 100 °C |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | HCON[(CH2)3CH3]2 |
| Vis mere |