Få mere at vide
N,N-dibutylformamid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10204380 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10204380 10 mL Glasflaske 10ml
10214380 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10204380 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112980100
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 761-65-9
Molekylær formel C9H19NO
Molekylvægt (g/mol) 157.26
MDL nummer MFCD00003289
InChI nøgle NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylformamide, formamide, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylformamide, formamide, n,n-di-n-butyl, dibutylamid kyseliny mravenci, dibutylamid kyseliny mravenci czech, formamide, dibutyl, n-formyldibutylamine, formamide,n-dibutyl, n,n-di-butylformamide
PubChem CID 12975
IUPAC navn N,N-dibutylformamid
SMIL CCCCN(CCCC)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dibutylformamide
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 120.0°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 100°C
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HCON[(CH2)3CH3]2
Brydningsindeks 1.4430 to 1.4450
Mængde 10 mL
Beilstein 03,443F
Specifik vægtfylde 0.86
Formel vægt 157.26
Procent renhed 99+%