Få mere at vide
N,N-Dibutylaniline, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10740092 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10740092 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 10740092 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406570250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dibutylaniline
Navn note 99%
CAS 613-29-6
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -32°C
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 275°C
Flammepunkt 110°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C14H23N
Brydningsindeks 1.5170 to 1.519
MDL nummer MFCD00035799
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.9
Synonym benzenamine, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylaniline, dibutylaniline, aniline, n,n-dibutyl, dibutyl-phenyl-amine, dibutylphenylamine, n,n-dibutyl aniline, n-phenyldibutylamine, n,n-dibutylbenzenamine, dibutylamine, n-phenyl
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble in water
InChI nøgle FZPXKEPZZOEPGX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCN(CCCC)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn N,N-dibutylaniline
Molekylvægt (g/mol) 205.35
PubChem CID 61154
Formel vægt 205.34
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dibutylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.