Få mere at vide
N,N-dibutylanilin, 97%
Artikelnummer. 11383017
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383017 5 g 5g
11393017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11383017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13390.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 613-29-6 | C14H23N | 205,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 613-29-6
Molekylær formel C14H23N
Molekylvægt (g/mol) 205.35
MDL nummer MFCD00035799
InChI nøgle FZPXKEPZZOEPGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylaniline, dibutylaniline, aniline, n,n-dibutyl, dibutyl-phenyl-amine, dibutylphenylamine, n,n-dibutyl aniline, n-phenyldibutylamine, n,n-dibutylbenzenamine, dibutylamine, n-phenyl
PubChem CID 61154
IUPAC navn N,N-dibutylanilin
SMIL CCCCN(CCCC)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dibutylaniline
Tæthed 0.906
Kogepunkt 269 °C til 270 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.518
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2210422
Formel vægt 205.35
Procent renhed 97%