missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N-Diboc 1-O-t-Butyl 6-Dehydroxy L-Glutamic Acid, TRC

Artikelnummer. 30373838
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373838 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373838 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4195052.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N-Diboc 1-O-t-Butyl 6-Dehydroxy L-Glutamic Acid
CAS 1480890-33-2
Molekylær formel C20H35NO7
Mængde 2.5 mg
Synonym N,N-Bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-6-oxo-L-norleucine 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C20H35NO7/c1-18(2,3)26-15(23)14(12-10-11-13-22)21(16(24)27-19(4,5)6)17(25)28-20(7,8)9/h13-14H,10-12H2,1-9H3/t14-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)[C@H](CCCC=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl (2S)-2-[bis[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]-6-oxohexanoate
Molekylvægt (g/mol) 401.49
Formel vægt 401.2414
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.