Få mere at vide
N,N-Dibenzylhydroxylamin, 98%
Artikelnummer. 11440607
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440607 100 g 100g
11420607 5 g 5g
11430607 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22447.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Add to basket
CAS: 621-07-8 | C14H15NO | 213,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 621-07-8
Molekylær formel C14H15NO
Molekylvægt (g/mol) 213.28
MDL nummer MFCD00004772
InChI nøgle GXELTROTKVKZBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzylhydroxylamine, n,n-dibenzylhydroxyamine, benzenemethanamine, n-hydroxy-n-phenylmethyl, hydroxylamine, n,n-dibenzyl, bisbenzylhydroxylamine, n-benzyl-n-hydroxy-1-phenylmethanamine, acmc-1bivc, n.n-dibenzylhydroxylamine, maybridge3_004477, hydroxylamine,n-dibenzyl
PubChem CID 69297
IUPAC navn N,N-dibenzylhydroxylamin
SMIL ON(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale N,N-Dibenzylhydroxylamine
Smeltepunkt 120 °C til 125 °C
Mængde 100 g
Beilstein 978234
Formel vægt 213.28
Procent renhed 98%