Få mere at vide
N,N-Dibenzylglycine Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dibenzylglycine Ethyl Ester |
| CAS | 77385-90-1 |
| Molekylær formel | C18H21NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO2/c1-2-21-18(20)15-19(13-16-9-5-3-6-10-16)14-17-11-7-4-8-12-17/h3-12H,2,13-15H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | ethyl 2-(dibenzylamino)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.37 |
| Formel vægt | 283.1572 |