missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N-Dibenzylglycine Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dibenzylglycine Ethyl Ester |
| CAS | 77385-90-1 |
| Molekylær formel | C18H21NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO2/c1-2-21-18(20)15-19(13-16-9-5-3-6-10-16)14-17-11-7-4-8-12-17/h3-12H,2,13-15H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | ethyl 2-(dibenzylamino)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.37 |
| Formel vægt | 283.1572 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?