missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N-Dibenzylglycine Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30376423
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376423 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376423 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD418230250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N-Dibenzylglycine Ethyl Ester
CAS 77385-90-1
Molekylær formel C18H21NO2
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21NO2/c1-2-21-18(20)15-19(13-16-9-5-3-6-10-16)14-17-11-7-4-8-12-17/h3-12H,2,13-15H2,1H3
SMIL CCOC(=O)CN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
IUPAC navn ethyl 2-(dibenzylamino)acetate
Molekylvægt (g/mol) 283.37
Formel vægt 283.1572
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.