Få mere at vide
N,N'-Dibenzylethylendiamin-Diacetat, Mikromol™
Artikelnummer. 17962906
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17962906 25 mg
17920746 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17962906 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0513.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N,N'-Dibenzylethylendiamin Diacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Dibenzylethylenediamine Diacetate
CAS 122-75-8
Analyt- eller komponentnavne N,N'-Dibenzylethylenediamine Diacetate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H20 N2 . 2 C2 H4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N,N'-Dibenzylethylenediamine Diacetate
InChI formel InChI=1S/C16H20N2.2C2H4O2/c1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;2*1-2(3)4/h1-10,17-18H,11-14H2;2*1H3,(H,3,4)
SMIL CC(=O)O.CC(=O)O.C(CNCc1ccccc1)NCc2ccccc2
IUPAC navn eddikesyre; N,N'-dibenzylethan-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 360.45
Mængde 25 mg
Formel vægt 360,2049 g/mol