Få mere at vide
N,N'-Dibenzylethylene-d4-diamine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Dibenzylethylenediamine-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 1219795-20-6 |
| Molekylær formel | C16 D4 H16 N2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | N,N'-Dibenzylethylene-d4-diamine, N,N'-Dibenzylethylenediamine-1,1,2,2-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18 H,11-14H2/i11D2,12D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(NCc1ccccc1)C([2 H])([2 H])NCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | N,N'-dibenzyl-1,1,2,2-tetradeuterioethane-1,2-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.368 |
| Formel vægt | 244.188 g/mol |
| Vis mere |