Få mere at vide
N,N-dibenzylanilin, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dibenzylaniline |
| Smeltepunkt | 69 °C til 71 °C |
| Kogepunkt | 180 °C (1 mmHg) |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 273.37 |
| Procent renhed | 99% |