Få mere at vide
N,N-dibenzylanilin, 99%
Artikelnummer. 15484767
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15484767 25 g 25g
15494767 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32091.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 91-73-6 | C20H19N | 273,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-73-6
Molekylær formel C20H19N
Molekylvægt (g/mol) 273.38
MDL nummer MFCD00022015
InChI nøgle ISGXOWLMGOPVPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzylaniline, n-phenyldibenzylamine, aniline, n,n-dibenzyl, benzenemethanamine, n-phenyl-n-phenylmethyl, dibenzylamine, n-phenyl, benzenamine, n,n-bis phenylmethyl, dibenzylaniline, n,n-bis phenylmethyl, dibenzylanilin, bisbenzylphenylamine, aniline, dibenzyl
PubChem CID 66681
IUPAC navn N,N-dibenzylanilin
SMIL C(N(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dibenzylaniline
Smeltepunkt 69 °C til 71 °C
Kogepunkt 180 °C (1 mmHg)
Mængde 25 g
Formel vægt 273.37
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dibenzylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-phenyl-N-(phenylmethyl)-benzenemethanamine