Få mere at vide
N,N-Dibenzyl-2-methoxyethanamine, Mikromol™
Artikelnummer. 30051970
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051970 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051970 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3037.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,N-Dibenzyl-2-methoxyethanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dibenzyl-2-methoxyethanamine
CAS 57619-22-4
Analyt- eller komponentnavne N,N-Dibenzyl-2-methoxyethanamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H21 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-(2-Methoxyethyl)-N-(phenylmethyl)benzenemethanamine, N,N-Dibenzyl-2-methoxyethylamine, N,N-Dibenzyl-2-methoxyethanamine
InChI formel InChI=1S/C17H21NO/c1-19-13-12-18(14-16-8-4-2-5-9-16)15-17-10-6-3-7-11-17/h2-11H,12-15H2,1H3
SMIL COCCN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
IUPAC navn N,N-dibenzyl-2-methoxyethanamine
Molekylvægt (g/mol) 255.35
Mængde 25 mg
Formel vægt 255.1623 g/mol