Få mere at vide
N,N'-dibenzyl-1,3-diaminopropan, TRC
Artikelnummer. 30349974
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30349974 5 g
1 options
Artikelnummer. 30349974 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4171305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Dibenzyl-1,3-diaminopropane
CAS 10239-34-6
Molekylær formel C17H22N2
Mængde 5 g
Synonym N1,N3-Dibenzylpropane-1,3-diamine, N,N'-Bis(phenylmethyl)-1,3-propanediamine, N,N'-Dibenzyl-1,3-propanediamine, N,N'-Dibenzyl-1,3-propanediamine, N,N'-Dibenzyl-1,3-propylenediamine, N,N'-Dibenzyltrimethylenediamine
InChI formel InChI=1S/C17H22N2/c1-3-8-16(9-4-1)14-18-12-7-13-19-15-17-10-5-2-6-11-17/h1-6,8-11,18-19H,7,12-15H2
SMIL C(CNCc1ccccc1)CNCc2ccccc2
IUPAC navn N,N'-dibenzylpropan-1,3-diamin
Molekylvægt (g/mol) 254.37
Formel vægt 254.1783