Få mere at vide
N,N'-Diaminoguanidin Monohydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30364667
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30364667 1 g
1 options
Artikelnummer. 30364667 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4161261G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Diaminoguanidine Monohydrochloride
CAS 36062-19-8
Molekylær formel CH7N5 • (HCl)
Mængde 1 g
Synonym 1,3-Diaminoguanidine Monohydrochloride, Carbonimidic Dihydrazide Monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/CH7N5.ClH/c2-1(5-3)6-4;/h3-4H2,(H3,2,5,6);1H
SMIL NNC(NN)=N.Cl
IUPAC navn hydrazincarboximidhydrazid hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 125.56
Formel vægt 125.05