Få mere at vide
N,N'-Diaminoguanidin monohydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11415217
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415217 100 g 100g
11495207 5 g 5g
11405217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22615.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 36062-19-8 | CH8ClN5 | 125,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36062-19-8
Molekylær formel CH8ClN5
Molekylvægt (g/mol) 125.56
MDL nummer MFCD00012948
InChI nøgle HAZRIBSLCUYMQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diaminoguanidine hydrochloride, unii-014y506oeg, 1,3-diaminoguanidine monohydrochloride, carbonimidic dihydrazide, hydrochloride, n,n'-diaminoguanidine monohydrochloride, n,n'-diaminoguanidine, carbonimidic dihydrazide, hydrochloride 1:?, 1,2-diaminoguanidine hydrochloride, n,n'-diaminoguandine, hydrochloride, pubchem20888
PubChem CID 9566041
IUPAC navn 1,2-diaminoguanidin;hydrochlorid
SMIL C(=NN)(N)NN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Diaminoguanidine monohydrochloride
Smeltepunkt ∼181 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 3556702
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 125.56
Procent renhed 98%