Få mere at vide
N,N'-Diaminoguanidin monohydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10721051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10721051 5 g Glasflaske 5g
10521801 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10721051 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162400050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 36062-19-8 | CH7N5·HCl | 125,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36062-19-8
Molekylær formel CH7N5·HCl
Molekylvægt (g/mol) 125.56
MDL nummer MFCD00012948
InChI nøgle HAZRIBSLCUYMQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diaminoguanidine hydrochloride, unii-014y506oeg, 1,3-diaminoguanidine monohydrochloride, carbonimidic dihydrazide, hydrochloride, n,n'-diaminoguanidine monohydrochloride, n,n'-diaminoguanidine, carbonimidic dihydrazide, hydrochloride 1:?, 1,2-diaminoguanidine hydrochloride, n,n'-diaminoguandine, hydrochloride, pubchem20888
PubChem CID 9566041
IUPAC navn 1,2-diaminoguanidin;hydrochlorid
SMIL C(=NN)(N)NN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N'-Diaminoguanidine monohydrochloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 178 °C til 182 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NNHC(=NH)NHNH2·HCl
Mængde 5 g
Beilstein 03, 122
Formel vægt 125.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Granulært pulver