Få mere at vide
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide, 99%
Artikelnummer. 11444853
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444853 250 g 250g
11434853 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444853 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12195.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 58477-85-3 | C10H16N2O4 | 228.25 g/mol
Tværbindende comonomer til polymerisation af opløselige polyacrylamidgeler
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58477-85-3
Molekylær formel C10H16N2O4
Molekylvægt (g/mol) 228.25
MDL nummer MFCD00008640
InChI nøgle ZRKLEAHGBNDKHM-OCAPTIKFSA-N
Synonym n,n'-diallyltartardiamide, 2r,3s-2,3-dihydroxy-n,n'-bis prop-2-enyl butanediamide, 2r,3s-2,3-dihydroxy-n,n'-bis prop-2-en-1-yl succinamide
PubChem CID 6994946
IUPAC navn (2S,3S)-2,3-dihydroxy-N,N'-bis(prop-2-enyl)butandiamid
SMIL O[C@@H]([C@@H](O)C(=O)NCC=C)C(=O)NCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Diallyl-L-tartardiamide
Smeltepunkt 184°C to 186°C
Mængde 250 g
Beilstein 1712934
Optisk rotation +118° (c=3 in methanol)
Formel vægt 228.25
Procent renhed 99%