Få mere at vide
N,N-Diallyl-5-methoxytryptamine, TRC
Artikelnummer. 30363348
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30363348 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30363348 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4160401MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-methoxy DALT
CAS 928822-98-4
Molekylær formel C17 H22 N2 O
Mængde 1 mg
Synonym 5-MeO-DALT, 5-Methoxy-N,N-diallyltryptamine
InChI formel InChI=1S/C17H22N2O/c1-4-9-19(10-5-2)11-8-14-13-18-17-7-6-15(20-3)12-16(14)17/h4-7,12-13,18H,1-2,8-11H2,3H3
SMIL COc1ccc2[nH]cc(CCN(CC=C)CC=C)c2c1
IUPAC navn N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-prop-2-enylprop-2-en-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 270.369
Formel vægt 270.173