missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N-Diallyl-5-methoxytryptamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-methoxy DALT |
| CAS | 928822-98-4 |
| Molekylær formel | C17 H22 N2 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-MeO-DALT, 5-Methoxy-N,N-diallyltryptamine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N2O/c1-4-9-19(10-5-2)11-8-14-13-18-17-7-6-15(20-3)12-16(14)17/h4-7,12-13,18H,1-2,8-11H2,3H3 |
| SMIL | COc1ccc2[nH]cc(CCN(CC=C)CC=C)c2c1 |
| IUPAC navn | N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-prop-2-enylprop-2-en-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.369 |
| Formel vægt | 270.173 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?