Få mere at vide
N,N'-Diacetylhydrazin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475393
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475393 10 g 10g
11485393 50 g 50g
11495393 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475393 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13393.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3148-73-0 | C4H8N2O2 | 116.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3148-73-0
Molekylær formel C4H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD00008673
InChI nøgle ZLHNYIHIHQEHJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diacetylhydrazine, 1,2-diacetylhydrazine, acetic acid, 2-acetylhydrazide, diacetylahydrazine, diacetylhydrazine, sym-diacetylhydrazine, unii-ymr3zf0q4m, hydrazine, 1,2-diacetyl, 1.2-diacetylhydrazine, ymr3zf0q4m
PubChem CID 72884
ChEBI CHEBI:80616
IUPAC navn N'-acetylacetohydrazid
SMIL CC(=O)NNC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Diacetylhydrazine
Smeltepunkt 138°C to 142°C
Kogepunkt 209°C (15 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 1754018
Formel vægt 116.12
Procent renhed 98%