Få mere at vide
N,N'-diacetylglyoxim, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Diacetylglyoxime |
| CAS | 26032-67-7 |
| Molekylær formel | C6H8N2O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Glyoxal Bis(O-acetyloxime), Ethanedial, Bis(O-acetyloxime), Ethanedial Bis(O-acetyloxime), Ethanedial, 1,2-Bis(O-acetyloxime) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O4/c1-5(9)11-7-3-4-8-12-6(2)10/h3-4H,1-2H3/b7-3-,8-4- |
| SMIL | CC(=O)O\N=C/C=N\OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(Z)-[(2Z)-2-acetyloxyiminoethyliden]-aminoacetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.14 |
| Formel vægt | 172.0484 |