missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N’-Diacetyl-L-cystine Bis(tert-Butyl) Diester-D6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Diacetyl-L-cystine Bis(tert-Butyl) Diester-D6 |
| CAS | 1356382-52-9 |
| Molekylær formel | C18 H26 D6 N2 O6 S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N,N’-Diacetyl-L-cystine 1,1’-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester-D6, Di-tert-butyl 3,3'-Disulfanediyl(2R,2'R)-bis(2-(acetamido-2,2,2-D3)propanoate), tert-Butyl (2R)-3-[(2R)-3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxy]-3-oxo-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propyl]disulfanyl-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32N2O6S2/c1-11(21)19-13(15(23)25-17(3,4)5)9-27-28-10-14(20-12(2)22)16(24)26-18(6,7)8/h13-14H,9-10H2,1-8H3,(H,19,21)(H,20,22)/t13-,14-/m0/s1/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)C([2H])([2H])[2H])C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 442.62 |
| Formel vægt | 442.2078 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?