Få mere at vide
N,N'-Di-tert-Butylurea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Di-tert-Butylurea |
| CAS | 5336-24-3 |
| Molekylær formel | C9 H20 N2 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N,N'-Bis(1,1-dimethylethyl)urea, 1,3-Bis(tert-butyl)urea, 1,3-Di-tert-butylurea, Di-tert-Butylurea, N,N'-Di-tert-butylurea, NSC 1052, 1,3-Di-tert-butyl-urea |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20N2O/c1-8(2,3)10-7(12)11-9(4,5)6/h1-6H3,(H2,10,11,12) |
| SMIL | CC(C)(C)NC(=O)NC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 1,3-ditert-butylurea |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.268 |
| Formel vægt | 172.158 |