Få mere at vide
N,N-Di-(tert-Butyloxycarbonyl) Serotonin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Di-(tert-Butyloxycarbonyl) Serotonin |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28N2O5/c1-19(2,3)26-17(24)21-10-9-13-12-22(18(25)27-20(4,5)6)16-8-7-14(23)11-15(13)16/h7-8,11-12,23H,9-10H2,1-6H3,(H,21,24) |