Få mere at vide
N,N'-di-tert-butylethylendiamin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044168
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11301787
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L04972.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4062-60-6 | C10H24N2 | 172.316 g/mol
N,N'-di-tert-butylethylendiamin anvendes som et primært og sekundært mellemprodukt. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′ -Di-tert-butylethylendiamin anvendes som et primært og sekundært mellemprodukt. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig (33 g/L) (25 °C),
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4062-60-6
Molekylær formel C10H24N2
Molekylvægt (g/mol) 172.316
MDL nummer MFCD00014996
InChI nøgle KGHYGBGIWLNFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-di-tert-butylethylenediamine, 1,2-bis tert-butylamino ethane, n,n'-di-t-butylethylenediamine, n1,n2-di-tert-butylethane-1,2-diamine, unii-6wai8u5v0w, n,n'-bis tert-butyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 1,1-dimethylethyl, n,n'-di-tert-butyl-ethylenediamine, 6wai8u5v0w, n,n'-bis 1,1-dimethylethyl-1,2-ethanediamine
PubChem CID 77680
IUPAC navn N,N'-ditert-butylethan-1,2-diamin
SMIL CC(C)(C)NCCNC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Di-tert-butylethylenediamine
Kogepunkt 132°C (100 mmHg)
Flammepunkt 62°C (143°F)
Lineær formel (CH3)3CNHCH2CH2NHC(CH3)3
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1738432
Formel vægt 172.32
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Di-tert-butylethylenediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: N,N'-Di-tert-butylethylenediamine