Få mere at vide
N,N'-Di-n-butylurea, 98%
Artikelnummer. 11312406
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312406 25 g 25g
11302406 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06165.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1792-17-2 | C9H20N2O | 172,27 g/mol
N,N'-Di-n-butylurinstof bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′ -Di-n-butylurinstof bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1792-17-2
Molekylær formel C9H20N2O
Molekylvægt (g/mol) 172.27
MDL nummer MFCD00015229
InChI nøgle AQSQFWLMFCKKMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dibutylurea, n,n'-di-n-butylurea, urea, n,n'-dibutyl, 1,3-dibutyl urea, unii-j2hug1i10w, j2hug1i10w, n-butyl butylamino carboxamide, nn'-dibutylurea, urea,n'-dibutyl, 1,3-dibutyl-urea
PubChem CID 74523
IUPAC navn 1,3-dibutylurinstof
SMIL CCCCNC(=O)NCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Di-n-butylurea
Smeltepunkt 69 °C til 75 °C
Kogepunkt 115 °C (0,03 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 1704165
Formel vægt 172.27
Procent renhed 98%