Få mere at vide
N,N'-Di-n-butylthiourea, 98%
Beskrivelse
N,N'-Di-n-butylthiourea bruges i vulkaniseringsaccelerator og korrosionsinhibitorer til metalbehandlinger. Det bruges som læder, plastik og gummi hjælpemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N,N′ -Di-n-butylthiourea bruges i vulkaniseringsaccelerator og korrosionsinhibitorer til metalbehandlinger. Det bruges som læder, plastik og gummi hjælpemidler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt forseglet beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Di-n-butylthiourea |
| Smeltepunkt | 64 °C til 67 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 507434 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 188.34 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- N,N'-Di-n-butylthiourea
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Dibutyl thiourea