Få mere at vide
N,N'-Di-n-butylthiourea, 98%
Artikelnummer. 11432808
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432808 50 g 50g
11442808 250 g 250g
11422808 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16783.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 109-46-6 | C9H20N2S | 188,333 g/mol
N,N'-Di-n-butylthiourea bruges i vulkaniseringsaccelerator og korrosionsinhibitorer til metalbehandlinger. Det bruges som læder, plastik og gummi hjælpemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′ -Di-n-butylthiourea bruges i vulkaniseringsaccelerator og korrosionsinhibitorer til metalbehandlinger. Det bruges som læder, plastik og gummi hjælpemidler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt forseglet beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-46-6
Molekylær formel C9H20N2S
Molekylvægt (g/mol) 188.333
MDL nummer MFCD00004926
InChI nøgle KFFQABQEJATQAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibutyl-2-thiourea, n,n'-dibutylthiourea, thiourea, n,n'-dibutyl, pennzone b, n,n'-di-n-butylthiourea, thiate u, 1,3-di-n-butyl-2-thiourea, urea, 1,3-dibutyl-2-thio, usaf ek-2138, urea, 1,3-di-n-butyl-2-thio
PubChem CID 2723622
IUPAC navn 1,3-dibutylthiourinstof
SMIL CCCCNC(=S)NCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Di-n-butylthiourea
Smeltepunkt 64°C to 67°C
Lugt Odorless
Mængde 50 g
Beilstein 507434
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 188.34
Procent renhed 98%