Få mere at vide
N,N'-Di-n-butylthiourinstof, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422808
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11422808
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16783.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 109-46-6 | C9H20N2S | 188.333 g/mol
N,N'-Di-n-butylthiourea bruges i vulkaniseringsaccelerator og korrosionsinhibitorer til metalbehandlinger. Det bruges som læder, plastik og gummi hjælpemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′ -Di-n-butylthiourea bruges i vulkaniseringsaccelerator og korrosionsinhibitorer til metalbehandlinger. Det bruges som læder, plastik og gummi hjælpemidler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt forseglet beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-46-6
Molekylær formel C9H20N2S
Molekylvægt (g/mol) 188.333
MDL nummer MFCD00004926
InChI nøgle KFFQABQEJATQAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibutyl-2-thiourea, n,n'-dibutylthiourea, thiourea, n,n'-dibutyl, pennzone b, n,n'-di-n-butylthiourea, thiate u, 1,3-di-n-butyl-2-thiourea, urea, 1,3-dibutyl-2-thio, usaf ek-2138, urea, 1,3-di-n-butyl-2-thio
PubChem CID 2723622
IUPAC navn 1,3-dibutylthiourinstof
SMIL CCCCNC(=S)NCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Di-n-butylthiourea
Smeltepunkt 64°C to 67°C
Lugt Odorless
Mængde 1000 g
Beilstein 507434
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 188.34
Procent renhed 98%