Få mere at vide
N,N-Di-n-butylformamid, 99%
Artikelnummer. 11343356
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343356 25 g 25g
11353356 100 g 100g
11363356 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11343356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12755.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 761-65-9 | C9H19NO | 157,26 g/mol
N,N-Di-n-butylformamid anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-Di-n-butylformamid anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 761-65-9
Molekylær formel C9H19NO
Molekylvægt (g/mol) 157.26
MDL nummer MFCD00003289
InChI nøgle NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylformamide, formamide, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylformamide, formamide, n,n-di-n-butyl, dibutylamid kyseliny mravenci, dibutylamid kyseliny mravenci czech, formamide, dibutyl, n-formyldibutylamine, formamide,n-dibutyl, n,n-di-butylformamide
PubChem CID 12975
IUPAC navn N,N-dibutylformamid
SMIL CCCCN(CCCC)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Di-n-butylformamide
Smeltepunkt <-30 °C
Tæthed 0.864
Kogepunkt 119 °C til 120 °C (15 mmHg)
Flammepunkt 115 °C (239 °F)
Brydningsindeks 1.4445
Mængde 25 g
Beilstein 636100
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 157.26
Procent renhed 99%