Få mere at vide
N,N-Di(ethyl-2,2,2-d3)aniline, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diethylaniline-D6 (N,N-di(ethyl-2,2,2-D3)) |
| CAS | 358731-12-1 |
| Molekylær formel | C10 D6 H9 N |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Benzenamine, N,N-di(ethyl-2,2,2-d3)- (9 CI), N,N-Di(ethyl-2,2,2-d3)aniline, N,N-Di(ethyl-2,2,2-d3)benzenamine, N,N-Diethylaniline-D6 (N,N-di(ethyl-2,2,2-D3)) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9 H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CN(CC([2 H])([2 H])[2 H])c1ccccc1 |
| IUPAC navn | N,N-bis(2,2,2-trideuterioethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.27 |
| Formel vægt | 155.158 g/mol |
| Vis mere |