Få mere at vide
N,N'-Di-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt, 95%
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Di-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt |
| Smeltepunkt | 160°C to 165°C (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 536.7 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Fast stof |