Få mere at vide
N,N'-Di-BOC-L-cystin, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Di-BOC-L-cystine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28N2O8S2/c1-15(2,3)25-13(23)17-9(11(19)20)7-27-28-8-10(12(21)22)18-14(24)26-16(4,5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3,(H,17,23)(H,18,24)(H,19,20)(H,21,22)/t9-,10-/m0/s1 |
| Mængde | 5 g |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |