Få mere at vide
N,N'-Di-BOC-L-cystin, TRC
Artikelnummer. 30377933
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377933 10 g
30373186 25 g
30383592 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30377933 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42199510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10389-65-8
Molekylær formel C16H28N2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 440.53
Synonym NSC 164046, (Boc-Cys-OH)2, N,N'-bis[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-cystine, N,N'-Dicarboxycystine N,N'-Di-tert-butyl Ester, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-L-cysteine
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale N,N'-Di-BOC-L-cystine
InChI formel InChI=1S/C16H28N2O8S2/c1-15(2,3)25-13(23)17-9(11(19)20)7-27-28-8-10(12(21)22)18-14(24)26-16(4,5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3,(H,17,23)(H,18,24)(H,19,20)(H,21,22)/t9-,10-/m0/s1
Mængde 10 g