Få mere at vide
N,N'-Di-Boc-1H-pyrazol-1-carboxamidin, 98+%
Artikelnummer. 15490828
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490828 25 g 25g
15470828 1 g 1g
15480828 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54565.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 152120-54-2 | C14H22N4O4 | 310,354 g/mol
N,N'-Di-Boc-1H-pyrazol-1-carboxamidin anvendes i den stereoselektive syntese af det bicykliske guanidinalkaloid (+)-monanchorin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′ -Di-Boc-1H-pyrazol-1-carboxamidin anvendes i den stereoselektive syntese af det bicykliske guanidinalkaloid (+)-monanchorin.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i methanol og chloroform.
Noter
Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 152120-54-2
Molekylær formel C14H22N4O4
Molekylvægt (g/mol) 310.354
MDL nummer MFCD01075122
InChI nøgle QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-di-boc-1h-pyrazole-1-carboxamidine, bis-boc-pyrazolocarboxamidine, pyrazol boc 2, n,n-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazol, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bisboc-pyrazole-1-carboximidamide, tert-butyl tert-butoxycarbonyl amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, tert-butyl boc-amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, 1-n,n'-di-boc amidino pyrazole
PubChem CID 6383521
IUPAC navn tert-butyl (NZ)-N-[[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-pyrazol-1-ylmethyliden]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(=NC(=O)OC(C)(C)C)N1C=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Smeltepunkt 86 °C til 90 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Opløselig i methanol og kloroform.
Formel vægt 310.35
Procent renhed ≥98%