Få mere at vide
N,N-Di-(7-methyloctyl)amine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Di-(7-methyloctyl)amine Hydrochloride |
| CAS | 1246819-80-6 |
| Molekylær formel | C18H40ClN |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 7-Methyl-N-(7-methyloctyl)-1-octanamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H39N.ClH/c1-17(2)13-9-5-7-11-15-19-16-12-8-6-10-14-18(3)4;/h17-19H,5-16H2,1-4H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(C)CCCCCCNCCCCCCC(C)C |
| IUPAC navn | 7-methyl-N-(7-methyloctyl)octan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.97 |
| Formel vægt | 305.2849 |