Få mere at vide
N,N'-Di-(2-pyridinyl)oxamide, Mikromol™
Beskrivelse
N,N'-Di-(2-pyridinyl)oxamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Di-(2-pyridinyl)oxamide |
| CAS | 20172-97-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | N,N'-Di-(2-pyridinyl)oxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H10 N4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N,N'-Di-(2-pyridinyl)oxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N4O2/c17-11(15-9-5-1-3-7-13-9)12(18)16-10-6-2-4-8-14-10/h1-8H,(H,13,15,17)(H,14,16,18) |
| SMIL | O=C(Nc1ccccn1)C(=O)Nc2ccccn2 |
| IUPAC navn | N,N'-dipyridin-2-yloxamide |
| Vis mere |