Få mere at vide
N,N'-Di-(2-pyridinyl)oxamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051342
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051342 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051342 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0084.160025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,N'-Di-(2-pyridinyl)oxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Di-(2-pyridinyl)oxamide
CAS 20172-97-8
Analyt- eller komponentnavne N,N'-Di-(2-pyridinyl)oxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H10 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N,N'-Di-(2-pyridinyl)oxamide
InChI formel InChI=1S/C12H10N4O2/c17-11(15-9-5-1-3-7-13-9)12(18)16-10-6-2-4-8-14-10/h1-8H,(H,13,15,17)(H,14,16,18)
SMIL O=C(Nc1ccccn1)C(=O)Nc2ccccn2
IUPAC navn N,N'-dipyridin-2-yloxamide
Molekylvægt (g/mol) 242.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 242.0804 g/mol