Få mere at vide
N,N'-Di(1-naphthyl)-N,N'-diphenylbenzidin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478956
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478956 250 mg 250mg
15411749 1 g 1g
15421749 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64502.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123847-85-8
Molekylær formel C44H32N2
Molekylvægt (g/mol) 588.754
MDL nummer MFCD03093246
InChI nøgle IBHBKWKFFTZAHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n4,n4'-di naphthalen-1-yl-n4,n4'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, alpha-npb, n,n'-bis naphthalen-1-yl-n,n'-bis phenyl benzidine, 4,4'-bis n-1-naphthyl-n-phenylamino biphenyl, n,n'-di 1-naphthyl-n,n'-diphenylbenzidine, n,n'-bis-1-naphthalenyl-n,n'-bis-phenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-di-1-naphthalenyl-n,n'-diphenyl, n,n'-di-1-naphthyl-n,n'-diphenylbenzidine
PubChem CID 5069127
IUPAC navn N-[4-[4-(N-naphthalen-1-ylanilino)phenyl]phenyl]-N-phenylnaphthalen-1-amin
SMIL C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC6=CC=CC=C65)C7=CC=CC8=CC=CC=C87
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Di(1-naphthyl)-N,N'-diphenylbenzidine
Smeltepunkt 279°C to 283°C
Farve Gul
Mængde 250 mg
Beilstein 8022378
Formel vægt 588.75
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver