Få mere at vide
N,N'-Di(1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanediamine, TRC
Artikelnummer. 18091520
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18091520 1 g
17979839 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091520 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4938101G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26907-37-9
Molekylær formel C5 H6 N6 S2
Molekylvægt (g/mol) 214.2713
Synonym N,N'-Bis(1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanediamine, 2,2'-(Methylenediimino)bis-1,3,4-thiadiazole, Bis-ADTA, Dikushuang, N,N'-Bis(1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanediamine, N,N'-Methylenebis(2-amino-1,3,4-thiadiazole), NSC 143019
IUPAC navn N,N'-bis(1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanediamine
SMIL C(Nc1nncs1)Nc2nncs2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Di(1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanediamine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H6N6S2/c1(6-4-10-8-2-12-4)7-5-11-9-3-13-5/h2-3H,1H2,(H,6,10)(H,7,11)
Formel vægt 214.0095