missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N’-Desethylene Ofloxacin Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30134462
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134462 500 mg
30007043 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134462 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD289365500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1797983-25-5
Molekylær formel C16H19ClFN3O4
Molekylvægt (g/mol) 371.79
Synonym 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-[[2-(methylamino)ethyl]amino]-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid Hydrochloride, Ofloxacin Desethylene Impurity
SMIL Cl.CNCCNc1c(F)cc2C(=O)C(=CN3C(C)COc1c23)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N'-Desethylene Ofloxacin Hydrochloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H18FN3O4.ClH/c1-8-7-24-15-12(19-4-3-18-2)11(17)5-9-13(15)20(8)6-10(14(9)21)16(22)23;/h5-6,8,18-19H,3-4,7H2,1-2H3,(H,22,23);1H
Formel vægt 371.1048
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.