missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N’-Desethylene-N-Desmethyl Levofloxacin Hydrochloride Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30006669
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006669 50 mg
30005448 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006669 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28934050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1797099-76-3
Molekylær formel C15 H16 F N3 O4 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 357.7646
Synonym 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 10-[(2-aminoethyl)amino]-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-, hydrochloride (1:1), (3S)-, N,N'-Desethylene-N-desmethyl Levofloxacin hydrochloride, Levofloxacin diamine hydrochloride, N,N'-Desethylene-N-desmethyllevofloxacin hydrochloride, (3S)-10-[(2-Aminoethyl)amino]-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid hydrochloride
SMIL Cl.C[C@H]1COc2c(NCCN)c(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N'-Desethylene-N-desmethyllevofloxacin Hydrochloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16FN3O4.ClH/c1-7-6-23-14-11(18-3-2-17)10(16)4-8-12(14)19(7)5-9(13(8)20)15(21)22;/h4-5,7,18H,2-3,6,17H2,1H3,(H,21,22);1H/t7-;/m0./s1
Formel vægt 357.0892
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.