missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N'-Carbonylbis[L-glutamic Acid], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Carbonylbis[L-glutamic Acid] |
| CAS | 302941-52-2 |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 O9 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Carglumic Acid Dimer |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O9/c14-7(15)3-1-5(9(18)19)12-11(22)13-6(10(20)21)2-4-8(16)17/h5-6H,1-4H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)(H2,12,13,22)/t5-,6-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)CC[C@H](NC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[(1S)-1,3-dicarboxypropyl]carbamoylamino]pentanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.253 |
| Formel vægt | 320.086 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?