Få mere at vide
N,N'-carbonyl-di-(1,2,4-triazol) (>90%), TRC
Artikelnummer. 30368728
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368728 10 g
30356428 1 g
30353570 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368728 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17700810G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41864-22-6
Molekylær formel C5H4N6O
Molekylvægt (g/mol) 164.12
Synonym Bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methanone, 1,1'-Carbonylbis(1,2,4-triazole), 1,1'-Carbonyldi(1,2,4-triazole), 1-(1H-1,2,4-Triazole-1-carbonyl)-1H-1,2,4-triazole, Bis(1,2,4-triazol-1-yl)methanone, Carbonyldi(1,2,4-triazole)
IUPAC navn bis(1,2,4-triazol-1-yl)metanon
SMIL O=C(n1cncn1)n2cncn2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Carbonyl-di-(1,2,4-triazole)
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H4N6O/c12-5(10-3-6-1-8-10)11-4-7-2-9-11/h1-4H
Formel vægt 164.0447