Få mere at vide
N-n-Butyldiethanolamine, 98%
Artikelnummer. 11342367
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342367 100 g 100g
11352367 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09953.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 102-79-4 | C8H19NO2 | 161.245 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-79-4
Molekylær formel C8H19NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.245
MDL nummer MFCD00002856
InChI nøgle GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyldiethanolamine, butyldiethanolamine, ethanol, 2,2'-butylimino bis, bide, 2,2'-butylimino diethanol, n,n-bis 2-hydroxyethyl butylamine, butylbis 2-hydroxyethyl amine, n-butyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-butylimino diethanol, n-butyl-n,n-bis hydroxyethyl amine
PubChem CID 7620
IUPAC navn 2-[butyl(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
SMIL CCCCN(CCO)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-n-Butyldiethanolamine
Smeltepunkt -70°C
Tæthed 0.968
Kogepunkt 268°C to 272°C
Flammepunkt 143°C (289°F)
Brydningsindeks 1.464
Mængde 100 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1739642
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 161.25
Procent renhed 98%