Få mere at vide
N-N-Butyldiethanolamine, 98%
Artikelnummer. 10031740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10031740 250 mL Glasflaske 250ml
10276100 1 L Glasflaske 1 L
10237023 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10031740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154362500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 102-79-4 | C8H19NO2 | 161.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-79-4
Molekylær formel C8H19NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.24
MDL nummer MFCD00002856
InChI nøgle GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyldiethanolamine, butyldiethanolamine, ethanol, 2,2'-butylimino bis, bide, 2,2'-butylimino diethanol, n,n-bis 2-hydroxyethyl butylamine, butylbis 2-hydroxyethyl amine, n-butyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-butylimino diethanol, n-butyl-n,n-bis hydroxyethyl amine
PubChem CID 7620
IUPAC navn 2-[butyl(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
SMIL CCCCN(CCO)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-N-Butyldiethanolamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -70.0°C
Farve Brun til Brun-Rød
Tæthed 0.9680g/mL
Kogepunkt 264.0°C to 278.0°C
Flammepunkt 143°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3N(CH2CH2OH)2
Brydningsindeks 1.4615 to 1.4635
Mængde 250 mL
Beilstein 04, 285
Specifik vægtfylde 0.968
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
Formel vægt 161.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver