Få mere at vide
N-(n-butyl)thiourea, 98%
Artikelnummer. 11322187
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322187 10 g 10g
11312187 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09654.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 1516-32-1 | C5H12N2S | 132,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1516-32-1
Molekylær formel C5H12N2S
Molekylvægt (g/mol) 132.23
MDL nummer MFCD00022173
InChI nøgle GMEGXJPUFRVCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-2-thiourea, n-butylthiourea, thiourea, butyl, n-butyl thiourea, butyl-2-thiourea, thiourea, n-butyl, usaf d-5, 1-butylthiourea, urea, 1-butyl-2-thio, n-n-butyl thiourea
PubChem CID 1551919
IUPAC navn butylthiourinstof
SMIL CCCCNC(N)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(n-Butyl)thiourea
Smeltepunkt 76 °C til 79 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 10 g
Beilstein 1744779
Formel vægt 132.23
Procent renhed 98%