Få mere at vide
N-(n-Butyl)thiophosphorictriamide, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(n-Butyl)thiophosphorictriamide |
| CAS | 94317-64-3 |
| Molekylær formel | C4H14N3PS |
| MDL nummer | MFCD00269941 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | NP(NCCCC)(N)=S |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.21 |
| Procent renhed | 97% |